Få mere at vide
Grant Instruments™ QR stativer til bevilling opvarmede cirkulerende bade
Artikelnummer. p-8014638
Kapacitet (engelsk):
10 rør
16 rør
30 rør
35 rør
44 rør
5 rør
Holder:
0,5 ml rør
1,5 ml rør
10 til 13 mm rør
16 til 19 mm rør
24 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11496467
Brand: Grant Instruments™ QR24
Til brug med en række Grant-varmecirkulatorer og opvarmede cirkulationsbade. Grant Instruments QR racks for Grant opvarmede cirkulerende bade rummer en række forskellige rørstørrelser og kapaciteter.
  • Kan rumme rør så små som 0,5 ml eller så store som 30 mm dia.
  • Til brug med Grant opvarmede cirkulationsbade og varmecirkulatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 10 rør
Til brug med (udstyr) Giv opvarmede cirkulerende bade
Holder 24 mm rør