Få mere at vide
Grant Instruments™ QR stativer til bevilling opvarmede cirkulerende bade
Kapacitet (engelsk):
10 rør
16 rør
30 rør
35 rør
44 rør
5 rør
Holder:
0,5 ml rør
1,5 ml rør
10 til 13 mm rør
16 til 19 mm rør
24 mm rør
30 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kan rumme rør så små som 0,5 ml eller så store som 30 mm dia.
- Til brug med Grant opvarmede cirkulationsbade og varmecirkulatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 30 rør |
| Til brug med (udstyr) | Giv opvarmede cirkulerende bade |
| Holder | 10 til 13 mm rør |