Få mere at vide
Qorpak™ Glasflaskebæger med grønt termosæt F217 og PTFE-hætter
Artikelnummer. 11800110 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
240 mL
Mængde:
24/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11800110 240 mL 24/Cs. Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 11800110 Leverandør Qorpak™ Leverandørnr. 3460140
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Kan bruges til blanding, måling og opbevaring
  • Designet med en let skulder for nem hældning og håndtering
  • Formede graderinger i ml og ounces
  • Fremstillet af klart glas
  • Til brug med biologiske og patologiske prøver
  • Til opbevaring af industrielle laboratoriekemikalier og reagenser
Tekniske data
Volumen 8 oz., 240 ml
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,44 tommer.
Materiale Glas
Mængde 24/Cs.
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Grøn
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Bred, gevindskåret
Højde (metrisk) 127 mm
Højde (engelsk) 5 tommer
Lukke liner F217, PTFE
Lukningsmateriale Termohærdende
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Produkttype Gradueret mellemrund flaske