Få mere at vide
Qorpak™ Klare polystyren krukker med låg
Artikelnummer. 15279119 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
Lukkestørrelse:
53-400 mm
Emballage:
Convenience Pack
Mængde:
48/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Emballage Mængde Pakningsstørrelse
15279119 60 mL 53-400 mm Convenience Pack 48/Cs. Pakke med 48
1 options
Artikelnummer. 15279119 Leverandør Qorpak™ Leverandørnr. 6226320
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Ideel til opbevaring og indsamling af prøver og laboratorieartikler. Qorpak™ Klare polystyrenglas med låg er skridsikre.
  • Bred hals og lige sider gør det nemt at genvinde indholdet
  • Nøjagtige tætningsegenskaber
  • Tilbyder kemisk resistens, herunder syrer, alkoholer, alkalier, vandige produkter, kosmetik, husholdningsolier og opløsningsmidler
  • Medfølgende hætter er lavet af polypropylen SturdeeSeal™ PE skum
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,05 tommer.
Til brug med (applikation) Opbevaring og indsamling af prøver og laboratorieartikler
Inkluderer Kasket
Materiale Polystyren
Emballage Convenience Pack
Mængde 48/Cs.
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 46 mm
Højde (engelsk) 1,81 tommer.
Kemisk etiket Umærket
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Lukketype Kasket
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Ligesidet krukke