missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ QO 58
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18710939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18710939 50 mg
18702158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18710939 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5083/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kv7 channel opener

QO 58 is a Kv7 channel opener (EC50 values are 0.6, 1.0, 5.2 and 7.0 μM for Kv7.4, Kv7.2, Kv7.3/7.5 and Kv7.1, respectively). Increases the pain threshold of neuropathic pain in a sciatic nerve CCI in vivo model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinyl)-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
CAS 1259536-62-3
Mængde 50 mg
Mål Voltage-gated Potassium Channel Activators
Molekylær formel C18H8Cl2F4N4O
Formel vægt 443.18
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.