missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ QO 58

Beskrivelse
QO 58 is a Kv7 channel opener (EC50 values are 0.6, 1.0, 5.2 and 7.0 μM for Kv7.4, Kv7.2, Kv7.3/7.5 and Kv7.1, respectively). Increases the pain threshold of neuropathic pain in a sciatic nerve CCI in vivo model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinyl)-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one |
| CAS | 1259536-62-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Voltage-gated Potassium Channel Activators |
| Molekylær formel | C18H8Cl2F4N4O |
| Formel vægt | 443.18 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?