Få mere at vide
Swann-Morton™ Qlicksmart SnapIT Personal, Regular, Blue Ampule Opener
Artikelnummer. 15661464
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15661464 Blå Hver
1 options
Artikelnummer. 15661464 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. SN01R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00 DKK
    421.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.26 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
En sikrere måde at åbne glasampuller på og undgå smertefulde og farlige skarpe skader.
  • Denne brugervenlige ampulåbner til flere formål hjælper med at undgå uacceptable skader på skarpe skader, når ampuller åbnes med hånden.
  • Åbning af ampuller er en særlig højrisikobegivenhed, hvor 26 % af nålestik- og skarpe skader (NSI'er) skyldes åbning af en ampul eller knækkede ampuller.
  • Enheden blev opfundet af en registreret sygeplejerske i Rockhampton, Qld, Australien, som erkendte, at millioner af manipulationssikre glasampuller bruges hvert år inden for sundhedspleje og relateret praksis til at indeholde lægemidler.
  • De praktiske fordele er klare, men skadesraterne har altid været betydelige.
  • Du skal blot indsætte ampullåget i multi-brug SnapIT og sikre dig, at du har den korrekte størrelse.
  • Hvis der er en prik på ampullen, så juster denne med prikken på SnapIT.
  • Snap væk fra din krop for at åbne ampullen.
  • Du kan derefter skubbe glasampullen ud direkte i en beholder til skarpe ting.
  • Der findes både personlige og trolleyversioner i sortimentet:
    • Trolley Edition: til teambrug med en flad side, så den kan ligge på en bordplade eller en trolley uden at rulle væk - perfekt til områder med forberedelse af hospitalsmedicin.
    • Pocket Edition: anodiseret aluminium til personlig brug på en nøglering, hængt i en snor eller opbevaret i lommen.
    • Lite Edition: lavet af robust, billig plastik.
  • Almindelig størrelse Snap-It kan bruges med ampuller på 1-2 mL, 5-10 mL og 10-15 mL og den store trolley-udgave kan bruges med ampuller på 5-10 mL og 20-25 mL.
Tekniske data
Farve Blå
Produkttype Ampulåbner
Materiale Anodiseret aluminium
Størrelse Fast