Få mere at vide
Molecular Probes™ Qdot™ 800 Streptavidin konjugat
Artikelnummer. p-7076195
Mængde:
50μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
50µL
Hver
Artikelnummer. 10048982
Brand: Molecular Probes™ Q10173MP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Qdot™ 800 Streptavidin konjugat
Qdot™ 800 Streptavidin-konjugat omfatter et biotinbindende protein (streptavidin) kovalent bundet til et fluorescerende mærke (Qdot™ nanokrystal). Streptavidin har en meget høj bindingsaffinitet til biotin, og et konjugat af streptavidin bruges almindeligvis sammen med et konjugat af biotin til specifik påvisning af en række forskellige proteiner, proteinmotiver, nukleinsyrer og andre molekyler (for eksempel kan et biotinyleret primært antistof bundet til et proteinmål påvises med et mærket streptavidin). Strategier, der ligner dette, bruges i mange detektionsprotokoller, herunder western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi og mikropladeassays, og de bruges også i oprensningsarbejdsgange for at opnå målrettet fraktionering. Qdot™ nanokrystalkonjugater leveres som 1μ M løsninger.
Vigtige egenskaber ved Qdot™ Streptavidinkonjugater:
  • Streptavidin Qdot™ 800 konjugat har emissionsmaksima på∼ 800 nm
  • Cirka 5 til 10 streptavidiner pr Qdot™ nanokrystal
  • Ekstremt fotostabil og lys fluorescens
  • Effektivt exciteret med enkeltlinjes excitationskilder
  • Snæver emission, stort Stokes-skift
  • Fås i flere farver
  • Ideel til western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi, mikropladeanalyser og mere
    . Qdot™ Nanokrystaller
    Qdot™ streptavidinkonjugat er størrelsen af et stort makromolekyle eller protein (∼– 15 20 nm) og repræsenterer den lyseste klasse af streptavidindetektionsreagenser. Qdot™ streptavidin-konjugater er lavet af en krystal i nanometerskala af et halvledermateriale (CdSe), som er belagt med en ekstra halvlederskal (ZnS) for at forbedre materialets optiske egenskaber. De Qdot™ 705 og Qdot™ 800 streptavidinkonjugater, som inkluderer CdSeTe, fremstilles på lignende måde. Dette kerne-skal materiale er yderligere belagt med en polymerskal, der gør det muligt for materialerne at blive konjugeret til biologiske molekyler og for at bevare deres optiske egenskaber.
    Andre fluorescerende konjugater af Streptavidin er tilgængelige. Vi tilbyder flere andre
    Qdot™ farver eller prøv Qdot™ Streptavidin prøveudtagningssæt indeholdende Qdot™ streptavidinkonjugater i seks farver. Ud over nanokrystalkonjugater tilbyder vi en bred vifte af streptavidiner konjugeret til Alexa Fluor™ farvestoffer, Oregon Green™ farvestof, enzymkonjugater og traditionelle fluoroforer som Texas Red™ farvestof, fluorescein (FITC) og mere.
    Find biotinylerede konjugater
    Vi tilbyder en omfattende serie af biotinylerede konjugater til brug i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
  • Brug det primære antistofsøgeværktøj til at finde biotinylerede primære antistoffer
  • Brug det sekundære antistofselektorværktøj til at finde biotinylerede sekundære antistoffer og biotinylerede anti-farvestof og anti
    -hapten-antistoffer Blokering af endogent biotin
    Naturligt forekommende biotiner kan interferere med biotin-streptavidin-detektionsskemaer. For eksperimenter, der involverer fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores Endogen Biotin-Blocking Kit for at minimere denne interferens.>Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 1μ M
    Konjugeret Qdot 800
    Mængde 50μ L
    Indhold og opbevaring 1 rør— Opbevares ved 2 til 6 °C; FRYS IKKE
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Form Væske
    Produktlinje Qdot
    Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)