Få mere at vide
Invitrogen™ Qdot™ 655 Streptavidin konjugat
Artikelnummer. 10592815
Skift visning
Mængde:
50μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
50µL
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10592815 50μ L 50µL
10591855 200μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592815 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q10123MP
 Begrænset vare
På lager
Qdot™ 655 Streptavidin konjugat
Qdot™ 655 Streptavidin konjugat omfatter et biotinbindende protein (streptavidin) kovalent bundet til et fluorescerende mærke (Qdot™ nanokrystal). Streptavidin har en meget høj bindingsaffinitet til biotin, og et konjugat af streptavidin bruges almindeligvis sammen med et konjugat af biotin til specifik påvisning af en række forskellige proteiner, proteinmotiver, nukleinsyrer og andre molekyler (for eksempel kan et biotinyleret primært antistof bundet til et proteinmål påvises med et mærket streptavidin). Strategier, der ligner dette, bruges i mange detektionsprotokoller, herunder western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi og mikropladeassays, og de bruges også i oprensningsarbejdsgange for at opnå målrettet fraktionering. Qdot™ nanokrystalkonjugater leveres som 1 M μopløsninger.
Vigtige egenskaber ved Qdot™ Streptavidin konjugater:
  • Streptavidin Qdot™ 655 konjugat har emissionsmaksima på∼ 655 nm
  • Cirka 5 til 10 streptavidiner pr Qdot™ nanokrystal
  • Ekstremt fotostabil og lys fluorescens
  • Effektivt exciteret med enkeltlinjes excitationskilder
  • Snæver emission, stort Stokes-skift
  • Fås i flere farver
  • Ideel til western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi, mikropladeanalyser og mere
    . Qdot™ Nanokrystaller
    Qdot™ streptavidinkonjugat er størrelsen af et stort makromolekyle eller protein (∼ 15 20 –nm) og repræsenterer den lyseste klasse af streptavidindetektionsreagenser. Qdot™ streptavidin-konjugater er lavet af en krystal i nanometerskala af et halvledermateriale (CdSe), som er belagt med en ekstra halvlederskal (ZnS) for at forbedre materialets optiske egenskaber. De Qdot™ 705 og Qdot™ 800 streptavidinkonjugater, som inkluderer CdSeTe, fremstilles på lignende måde. Dette kerne-skal materiale er yderligere belagt med en polymerskal, der gør det muligt for materialerne at blive konjugeret til biologiske molekyler og for at bevare deres optiske egenskaber.
    Andre fluorescerende konjugater af Streptavidin er tilgængelige.
    Vi tilbyder flere andre Qdot™ farver eller prøv Qdot™ Streptavidin Sampler Kit, indeholdende Qdot™ streptavidinkonjugater i seks farver. Ud over nanokrystalkonjugater tilbyder vi en bred vifte af streptavidiner konjugeret til Alexa Fluor™ farvestoffer, Oregon Green™ farvestof, enzymkonjugater og traditionelle fluoroforer som Texas Red™ farvestof, fluorescein (FITC) og mere.
    Find biotinylerede konjugater Vi
    tilbyder en omfattende serie af biotinylerede konjugater til brug i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
  • Brug det primære antistofsøgeværktøj til at finde biotinylerede primære antistoffer
  • Brug det sekundære antistofselektorværktøj til at finde biotinylerede sekundære antistoffer og biotinylerede anti-farvestof og anti-hapten-antistoffer
    Blokering af endogent biotin
    Naturligt forekommende biotiner kan interferere med biotin-streptavidin-detektionsskemaer. For eksperimenter, der involverer fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores Endogen Biotin-Blocking Kit for at minimere denne interferens.
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 1μ M
    Konjugeret Qdot 655
    Mængde 50μ L
    Indhold og opbevaring 1 —røropbevaring ved 2 til 6 °C. FRYS IKKE.
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Form Væske
    Produktlinje Qdot
    Produkttype Streptavidinkonjugat (fluorescerende)