Få mere at vide
Invitrogen™ Qdot™ 655 Streptavidin konjugat
Beskrivelse
Qdot™ 655 Streptavidin konjugat omfatter et biotinbindende protein (streptavidin) kovalent bundet til et fluorescerende mærke (Qdot™ nanokrystal). Streptavidin har en meget høj bindingsaffinitet til biotin, og et konjugat af streptavidin bruges almindeligvis sammen med et konjugat af biotin til specifik påvisning af en række forskellige proteiner, proteinmotiver, nukleinsyrer og andre molekyler (for eksempel kan et biotinyleret primært antistof bundet til et proteinmål påvises med et mærket streptavidin). Strategier, der ligner dette, bruges i mange detektionsprotokoller, herunder western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi og mikropladeassays, og de bruges også i oprensningsarbejdsgange for at opnå målrettet fraktionering. Qdot™ nanokrystalkonjugater leveres som 1 M μopløsninger.
Vigtige egenskaber ved Qdot™ Streptavidin konjugater:
Streptavidin Qdot™ 655 konjugat har emissionsmaksima på∼ 655 nm
Cirka 5 til 10 streptavidiner pr Qdot™ nanokrystal
Ekstremt fotostabil og lys fluorescens
Effektivt exciteret med enkeltlinjes excitationskilder
Snæver emission, stort Stokes-skift
Fås i flere farver
Ideel til western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi, mikropladeanalyser og mere
. Qdot™ Nanokrystaller
Qdot™ streptavidinkonjugat er størrelsen af et stort makromolekyle eller protein (∼ 15 20 –nm) og repræsenterer den lyseste klasse af streptavidindetektionsreagenser. Qdot™ streptavidin-konjugater er lavet af en krystal i nanometerskala af et halvledermateriale (CdSe), som er belagt med en ekstra halvlederskal (ZnS) for at forbedre materialets optiske egenskaber. De Qdot™ 705 og Qdot™ 800 streptavidinkonjugater, som inkluderer CdSeTe, fremstilles på lignende måde. Dette kerne-skal materiale er yderligere belagt med en polymerskal, der gør det muligt for materialerne at blive konjugeret til biologiske molekyler og for at bevare deres optiske egenskaber.
Andre fluorescerende konjugater af Streptavidin er tilgængelige.
Vi tilbyder flere andre Qdot™ farver eller prøv Qdot™ Streptavidin Sampler Kit, indeholdende Qdot™ streptavidinkonjugater i seks farver. Ud over nanokrystalkonjugater tilbyder vi en bred vifte af streptavidiner konjugeret til Alexa Fluor™ farvestoffer, Oregon Green™ farvestof, enzymkonjugater og traditionelle fluoroforer som Texas Red™ farvestof, fluorescein (FITC) og mere.
Find biotinylerede konjugater Vi
tilbyder en omfattende serie af biotinylerede konjugater til brug i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
Brug det primære antistofsøgeværktøj til at finde biotinylerede primære antistoffer
Brug det sekundære antistofselektorværktøj til at finde biotinylerede sekundære antistoffer og biotinylerede anti-farvestof og anti-hapten-antistoffer
Blokering af endogent biotin
Naturligt forekommende biotiner kan interferere med biotin-streptavidin-detektionsskemaer. For eksperimenter, der involverer fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores Endogen Biotin-Blocking Kit for at minimere denne interferens.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Vigtige egenskaber ved Qdot™ Streptavidin konjugater:
. Qdot™ Nanokrystaller
Qdot™ streptavidinkonjugat er størrelsen af et stort makromolekyle eller protein (∼ 15 20 –nm) og repræsenterer den lyseste klasse af streptavidindetektionsreagenser. Qdot™ streptavidin-konjugater er lavet af en krystal i nanometerskala af et halvledermateriale (CdSe), som er belagt med en ekstra halvlederskal (ZnS) for at forbedre materialets optiske egenskaber. De Qdot™ 705 og Qdot™ 800 streptavidinkonjugater, som inkluderer CdSeTe, fremstilles på lignende måde. Dette kerne-skal materiale er yderligere belagt med en polymerskal, der gør det muligt for materialerne at blive konjugeret til biologiske molekyler og for at bevare deres optiske egenskaber.
Andre fluorescerende konjugater af Streptavidin er tilgængelige.
Vi tilbyder flere andre Qdot™ farver eller prøv Qdot™ Streptavidin Sampler Kit, indeholdende Qdot™ streptavidinkonjugater i seks farver. Ud over nanokrystalkonjugater tilbyder vi en bred vifte af streptavidiner konjugeret til Alexa Fluor™ farvestoffer, Oregon Green™ farvestof, enzymkonjugater og traditionelle fluoroforer som Texas Red™ farvestof, fluorescein (FITC) og mere.
Find biotinylerede konjugater Vi
tilbyder en omfattende serie af biotinylerede konjugater til brug i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
Blokering af endogent biotin
Naturligt forekommende biotiner kan interferere med biotin-streptavidin-detektionsskemaer. For eksperimenter, der involverer fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores Endogen Biotin-Blocking Kit for at minimere denne interferens.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1μ M |
| Konjugeret | Qdot 655 |
| Mængde | 200μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Qdot |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |