Få mere at vide
Molecular Probes™ Qdot™ 625 Streptavidin konjugat
Mængde:
50μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
50µL
Hver
Beskrivelse
Qdot™ 625 Streptavidin-konjugat omfatter et biotinbindende protein (streptavidin) kovalent bundet til et fluorescerende mærke (Qdot™ nanokrystal). Streptavidin har en meget høj bindingsaffinitet til biotin, og et konjugat af streptavidin bruges almindeligvis sammen med et konjugat af biotin til specifik påvisning af en række forskellige proteiner, proteinmotiver, nukleinsyrer og andre molekyler (for eksempel kan et biotinyleret primært antistof bundet til et proteinmål påvises med et mærket streptavidin). Strategier, der ligner dette, bruges i mange detektionsprotokoller, herunder western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi og mikropladeassays, og de bruges også i oprensningsarbejdsgange for at opnå målrettet fraktionering. Qdot™ nanokrystalkonjugater leveres som 1 μM opløsninger.
Vigtige egenskaber ved Qdot™ Streptavidinkonjugater:
Streptavidin Qdot™ 625-konjugat har emissionsmaksima på∼ 625 nm
Cirka 5 til 10 streptavidiner pr Qdot™ nanokrystal
Ekstremt fotostabil og lys fluorescens
Effektivt exciteret med enkeltlinjes excitationskilder
Snæver emission, stort Stokes-skift
Fås i flere farver
Ideel til western blots, flowcytometri, billeddannelse og mikroskopi, mikropladeanalyser og
mere . Qdot™ Nanokrystaller
Qdot™ streptavidinkonjugat er størrelsen af et stort makromolekyle eller protein (∼ 15 20 –nm) og repræsenterer den lyseste klasse af streptavidindetektionsreagenser. Qdot™ streptavidin-konjugater er lavet af en krystal i nanometerskala af et halvledermateriale (CdSe), som er belagt med en ekstra halvlederskal (ZnS) for at forbedre materialets optiske egenskaber. De Qdot™ 705 og Qdot™ 800 streptavidinkonjugater, som inkluderer CdSeTe, fremstilles på lignende måde. Dette kerne-skal materiale er yderligere belagt med en polymerskal, der gør det muligt for materialerne at blive konjugeret til biologiske molekyler og for at bevare deres optiske egenskaber.
Andre fluorescerende konjugater af Streptavidin er tilgængelige.
Vi tilbyder flere andre Qdot™ farver eller prøv Qdot™ Streptavidin Sampler Kit , indeholdende Qdot™ streptavidinkonjugater i seks farver 525, 565, 585, 605, 655 og 705. Ud over nanokrystalkonjugater tilbyder vi en bred vifte af streptavidiner konjugeret til Alexa Fluor™ farvestoffer, Oregon Green™ farvestof, enzymkonjugater og traditionelle fluoroforer som Texas Red™ farvestof, fluorescein (FITC) og mere.
Find biotinylerede konjugater Vi
tilbyder en omfattende serie af biotinylerede konjugater til brug i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
Brug det primære antistofsøgeværktøj til at finde biotinylerede primære antistoffer
Brug det sekundære antistofselektorværktøj til at finde biotinylerede sekundære antistoffer og biotinylerede anti-farvestof og anti-hapten-antistoffer
Blokering af endogent biotin
Naturligt forekommende biotiner kan interferere med biotin-streptavidin-detektionsskemaer. For eksperimenter, der involverer fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores Endogen Biotin-Blocking Kit for at minimere denne interferens.
Relaterede links:
Lær mere om Avidin-Biotin Detection
Lær mere om Qdot™ Nanokrystaller
Vigtige egenskaber ved Qdot™ Streptavidinkonjugater:
mere . Qdot™ Nanokrystaller
Qdot™ streptavidinkonjugat er størrelsen af et stort makromolekyle eller protein (∼ 15 20 –nm) og repræsenterer den lyseste klasse af streptavidindetektionsreagenser. Qdot™ streptavidin-konjugater er lavet af en krystal i nanometerskala af et halvledermateriale (CdSe), som er belagt med en ekstra halvlederskal (ZnS) for at forbedre materialets optiske egenskaber. De Qdot™ 705 og Qdot™ 800 streptavidinkonjugater, som inkluderer CdSeTe, fremstilles på lignende måde. Dette kerne-skal materiale er yderligere belagt med en polymerskal, der gør det muligt for materialerne at blive konjugeret til biologiske molekyler og for at bevare deres optiske egenskaber.
Andre fluorescerende konjugater af Streptavidin er tilgængelige.
Vi tilbyder flere andre Qdot™ farver eller prøv Qdot™ Streptavidin Sampler Kit , indeholdende Qdot™ streptavidinkonjugater i seks farver 525, 565, 585, 605, 655 og 705. Ud over nanokrystalkonjugater tilbyder vi en bred vifte af streptavidiner konjugeret til Alexa Fluor™ farvestoffer, Oregon Green™ farvestof, enzymkonjugater og traditionelle fluoroforer som Texas Red™ farvestof, fluorescein (FITC) og mere.
Find biotinylerede konjugater Vi
tilbyder en omfattende serie af biotinylerede konjugater til brug i biotin-streptavidin-detektionsstrategier.
Blokering af endogent biotin
Naturligt forekommende biotiner kan interferere med biotin-streptavidin-detektionsskemaer. For eksperimenter, der involverer fikserede og permeabiliserede celler, prøv vores Endogen Biotin-Blocking Kit for at minimere denne interferens.
Relaterede links:
Lær mere om Avidin-Biotin Detection
Lær mere om Qdot™ Nanokrystaller
Tekniske data
Tekniske data
Koncentration | 1μ M |
Mængde | 50μ L |
Indhold og opbevaring | 1 rør, opbevares ved 2 til 6° C ved modtagelse. Må ikke fryses. |
Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Form | Væske |
Produktlinje | Qdot™, VIVID™ |
Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Molecular Probes™ Qdot™ 625 Streptavidin konjugat >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion