Få mere at vide
Molecular Probes™ Qdot™ 605 Biotin Konjugat Kit
Artikelnummer. 10602464
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10602464
Brand: Molecular Probes™ Q10301MP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Qdot™ 605 Biotin Konjugat Kit
Det biotin-mærkede Qdot™ 605 nanokrystaller er tilgængelige til påvisning af streptavidinprober eller til at skabe ikke-kovalente konjugater med streptavidin-mærkede molekyler eller med andre biotinylerede molekyler ved hjælp af en streptavidinbro. Produktet leveres som 250 μL af en μ2 M opløsning og inkluderer 30 ml Qdot™ inkubationsbuffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Qdot
Produkttype Biotin Qdot Konjugationssæt