Få mere at vide
Molecular Probes™ Qdot™ 565 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Qdot™ 565 ITK™ amino (PEG) kvanteprikker er det ideelle udgangsmateriale til fremstilling af brugerdefinerede konjugater af ultralyse og fotostabile fluorescerende mærkede proteiner eller andre biopolymerer. Disse prober er funktionaliserede med amin-derivatiseret PEG, som forhindrer uspecifikke interaktioner og giver et praktisk håndtag til konjugering. Aminokvanteprikkerne reagerer effektivt med isothiocyanater og succinimidylestere eller med native carboxylsyrer ved hjælp af vandopløselige carbodiimider såsom EDC . Sådanne derivater kan anvendes til forskellige mærknings- og sporingsapplikationer, der kræver ultralys og stabil fluorescens. Vores Qdot™ ITK™ amino quantum dots leveres som 8 μM løsninger og fås i 8 farver af Qdot™ sonder.
Vigtige egenskaber ved Qdot™ ITK™ Amino Quantum Dots:
Qdot™ 565 ITK™ amino quantum dot har emissionsmaksima på∼ 565 nm
Ekstremt fotostabil og lys fluorescens
Effektivt exciteret med enkeltlinjes excitationskilder
Snæver emission, store forskydninger
Fås i flere farver
Ideel til forskellige mærknings - og sporingsapplikationer
Egenskaber for Qdot™ Nanokrystaller
Qdot™ sonder er ideelle til billeddannelse og mærkning af applikationer, der kræver lyse fluorescerende signaler og/eller sporing i realtid. Enestående blandt fluorescerende reagenser, alle ni tilgængelige farver af Qdot™ sonder kan exciteres samtidigt med en enkelt (UV til blågrøn) lyskilde. Denne egenskab gør disse reagenser fremragende til økonomiske og brugervenlige multiplekseringsapplikationer. Qdot™ etiketter er baseret på halvleder nanoteknologi og svarer i skala til moderat størrelse proteiner.
Om Innovator'’s Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenser
Disse Qdot™ ITK™ sonder er ideelle til forskere, der ønsker at forberede specifikke (ikke-lagerførte) konjugater til deres applikationer og har brug for tilpasselig konjugeringsfunktionalitet.
Andre former for Qdot™ Nanokrystaller er tilgængelige
Ud over den amin-derivatiserede form tilbyder vi Qdot™ ITK™ kvanteprikker med carboxyl- og alifatiske carbonhydridmodifikationer. Vi ’har også udviklet en bred vifte af Qdot™ nanokrystaller konjugater og mærkningssæt. Undersøg egenskaberne ved Qdot™ nanokrystaller eller læs den Molecular Probes™Håndbog Afsnit 6.6 —Qdot™ Nanokrystaller for at finde ud af mere.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Vigtige egenskaber ved Qdot™ ITK™ Amino Quantum Dots:
Egenskaber for Qdot™ Nanokrystaller
Qdot™ sonder er ideelle til billeddannelse og mærkning af applikationer, der kræver lyse fluorescerende signaler og/eller sporing i realtid. Enestående blandt fluorescerende reagenser, alle ni tilgængelige farver af Qdot™ sonder kan exciteres samtidigt med en enkelt (UV til blågrøn) lyskilde. Denne egenskab gør disse reagenser fremragende til økonomiske og brugervenlige multiplekseringsapplikationer. Qdot™ etiketter er baseret på halvleder nanoteknologi og svarer i skala til moderat størrelse proteiner.
Om Innovator'’s Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenser
Disse Qdot™ ITK™ sonder er ideelle til forskere, der ønsker at forberede specifikke (ikke-lagerførte) konjugater til deres applikationer og har brug for tilpasselig konjugeringsfunktionalitet.
Andre former for Qdot™ Nanokrystaller er tilgængelige
Ud over den amin-derivatiserede form tilbyder vi Qdot™ ITK™ kvanteprikker med carboxyl- og alifatiske carbonhydridmodifikationer. Vi ’har også udviklet en bred vifte af Qdot™ nanokrystaller konjugater og mærkningssæt. Undersøg egenskaberne ved Qdot™ nanokrystaller eller læs den Molecular Probes™Håndbog Afsnit 6.6 —Qdot™ Nanokrystaller for at finde ud af mere.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 8μ M |
| Mængde | 250μ L |
| Produkttype | Quantum Dot |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Kemisk reaktivitet | Carboxylsyre, keton, aldehyd |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Amin, primær amin |
| Etiket eller farvestof | Qdot™ 565 |
| Etikettype | Qdot Nanokrystaller |
| Produktlinje | ITK, Qdot |
| Vis mere |