Få mere at vide
Molecular Probes™ Qdot™ 525 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Artikelnummer. 10727683
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10727683
Brand: Molecular Probes™ Q21541MP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Qdot™ 525 ITK™ Amino (PEG) Quantum Dots
Qdot™ 525 ITK™ amino (PEG) kvanteprikker er det ideelle udgangsmateriale til fremstilling af brugerdefinerede konjugater af ultralyse og fotostabile fluorescerende mærkede proteiner eller andre biopolymerer. Disse prober er funktionaliserede med amin-derivatiseret PEG, som forhindrer uspecifikke interaktioner og giver et praktisk håndtag til konjugering. Aminokvanteprikkerne reagerer effektivt med isothiocyanater og succinimidylestere eller med native carboxylsyrer ved hjælp af vandopløselige carbodiimider såsom EDC . Sådanne derivater kan anvendes til forskellige mærknings- og sporingsapplikationer, der kræver ultralys og stabil fluorescens. Vores Qdot™ ITK™ amino quantum dots leveres som 8 μM løsninger og fås i 8 farver af Qdot™ sonder.
Vigtige egenskaber ved Qdot™ ITK™ Amino Quantum Dots:
  • Qdot™ 525 ITK™ amino quantum dot har emissionsmaksima på∼ 525 nm
  • Ekstremt fotostabil og lys fluorescens
  • Effektivt exciteret med enkeltlinjes excitationskilder
  • Snæver emission, store forskydninger
  • Fås i flere farver
  • Ideel til forskellige mærknings- og sporingsapplikationer
    Egenskaber for Qdot™ Nanokrystaller
    Qdot™ sonder er ideelle til billeddannelse og mærkning af applikationer, der kræver lyse fluorescerende signaler og/eller sporing i realtid. Enestående blandt fluorescerende reagenser, alle ni tilgængelige farver af Qdot™ sonder kan exciteres samtidigt med en enkelt (UV til blågrøn) lyskilde. Denne egenskab gør disse reagenser fremragende til økonomiske og brugervenlige multiplekseringsapplikationer. Qdot™ etiketter er baseret på halvleder nanoteknologi og svarer i skala til moderat størrelse proteiner.
    Om Innovator'’s Tool Kit Qdot™ ITK™ Reagenser
    Disse Qdot™ ITK™ sonder er ideelle til forskere, der ønsker at forberede specifikke (ikke-lagerførte) konjugater til deres applikationer og har brug for tilpasselig konjugeringsfunktionalitet.
    Andre former for Qdot™ Nanokrystaller er tilgængelige
    Ud over den amin-derivatiserede form tilbyder vi Qdot™ ITK™ kvanteprikker med carboxyl- og alifatiske carbonhydridmodifikationer. Vi ’har også udviklet en bred vifte af Qdot™ nanokrystaller konjugater og mærkningssæt. Undersøg egenskaberne ved Qdot™ nanokrystaller eller læs den Molecular Probes™Håndbog Afsnit 6.6 —Qdot™ Nanokrystaller for at finde ud af mere.
    Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 8μ M
    Mængde 250μ L
    Produkttype Quantum Dot
    Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
    Kemisk reaktivitet Carboxylsyre, keton, aldehyd
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Reaktiv del Amin, primær amin
    Etiket eller farvestof Qdot™ 525
    Etikettype Qdot Nanokrystaller
    Produktlinje ITK, Qdot
    Emission 525