missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
QC6352, MedChemExpress
Beskrivelse
QC6352 is an orally available, selective and potent KDM4C inhibitor with an IC50 of 35 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | QC6352 |
| CAS | 1851373-36-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H25N3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (64.52 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(NC[C@@H]2CCCC3=C2C=CC(N(C)C4=CC=CC=C4)=C3)C=NC=C1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.47 |
| Formel vægt | 387.47 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?