Få mere at vide
QC Standard 7: Si @ 50; Ag, Al, B, Ba, Na @ 100; K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, oversat F-, VHG™
Beskrivelse
QC Standard 7: Si @ 50; Ag, Al, B, Ba, Na @ 100; K @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, tr. F-
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon/Aluminium/Barium/Boron/Silver/Sodium/Potassium |
| CAS | 7440-21-3, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-22-4, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Silicon/Aluminium/Barium/Boron/Silver/Sodium/Potassium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Silicon 50 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL |