Få mere at vide
QC Standard 21 For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15638265 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15638265 125 ml 125ml
1 options
Product Code. 15638265 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. CLQC21
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Som100 μg/ml
Være100 μg/ml
Ca100 μg/ml
Cd100 μg/ml
Co100 μg/ml
Cr100 μg/ml
Cu100 μg/ml
Fe100 μg/ml
Li100 μg/ml
Mg100 μg/ml
Mn100 μg/ml
Mo100 μg/ml
Ni100 μg/ml
Pb100 μg/ml
Sb100 μg/ml
Se100 μg/ml
Sr100 μg/ml
Ti100 μg/ml
Tl100 μg/ml
V100 μg/ml
Zn100 μg/ml
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifications
Kemisk navn eller materiale Quality Control Standard 21 for ICP/MS
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre/spor af vinsyre/spor af hydrogenfluorid
Mængde 125 ml
Grad ICP/ICP-MS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Each component at 100μg/mL in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF:AntimonyArsenicBerylliumCadmiumCalciumChromiumCobaltCopperIronLeadLithiumMagnesiumManganeseMolybdenumNickelSeleniumStrontiumThalliumTitaniumVanadiumZinc
compliance-icons
Product Identifier
  • quality control standard 21
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug