Få mere at vide
QC Standard 21 (Primær): As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. F-, tr. Vinsyre, VHG™
Artikelnummer. 30003124
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003124 500 ml
30003086 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30003124 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGQC21500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
QC Standard 21 (Primær): As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn @ 100 μg/ml i 5% HNO3, tr. F-, tr. Vinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum/Cadmium/Antimony/Selenium/Strontium/Lithium/Beryllium/Chromium/Lead/Nickel/Thallium/Zinc/Arsenic/Calcium/Copper/Iron/Magnesium/Manganese/Vanadium/Cobalt/Titanium
CAS 7439-98-7, 7440-43-9, 7440-36-0, 7782-49-2, 7440-24-6, 7439-93-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Molybdenum/Cadmium/Antimony/Selenium/Strontium/Lithium/Beryllium/Chromium/Lead/Nickel/Thallium/Zinc/Arsenic/Calcium/Copper/Iron/Magnesium/Manganese/Vanadium/Cobalt/Titanium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 500 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Molybdenum 99.95 μg/mL/Cadmium 99.96 μg/mL/Antimony 99.98 μg/mL/Selenium 99.98 μg/mL/Strontium 99.98 μg/mL/Lithium 99.99 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Arsenic 100.1 μg/mL/Calcium 100.1 μg/mL/Copper 100.1 μg/mL/Iron 100.1 μg/mL/Magnesium 100.1 μg/mL/Manganese 100.1 μg/mL/Vanadium 100.1 μg/mL/Cobalt 100.2 μg/mL/Titanium 100.2 μg/mL