Få mere at vide
Grant Instruments™ QB Series Sikkerhedsdæksel
Beskrivelse
- Til brug med QB Series Dry Block Heaters
- Akrylkonstruktion giver øget synlighed
- Forhindrer, at forbrænding ved et uheld berører den varme blok
- Frihøjde på 85 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | Til 2 bloksystemer |
| Materiale | Akryl |
| Type | Sikkerhedsdækning |
| Til brug med (applikation) | For maksimal synlighed og samtidig forhindre utilsigtet berøring af en varm blok eller kontaminering af prøver fra sprøjt |
| Højde (metrisk) | 85 mm |