Få mere at vide
Grant Instruments™ QB Series Dry Block Heating Systems, Precision Digital
Artikelnummer. 11480958
Skift visning
Antal blokke:
1
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal blokke Pakningsstørrelse
11480958 4 Hver
11450958 1 Hver
11470958 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480958 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. QBD4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11190.00 DKK
    10446.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 743.64 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Giver fremragende temperaturkontrol og et bredt udvalg af udskiftelige blokke for maksimal fleksibilitet. Grant Instruments™ QB Series Dry Block Heating Systems, Precision Digital kombinerer fremragende temperaturkontrol og ensartethed med højkvalitetsdesign og stor alsidighed.
  • Højeffektvarmer til hurtig opvarmning - 25 C °til 100 °C på kun 15 minutter.
  • Enkel at bruge rotor plus to taster giver adgang til den interaktive grænseflade for hurtig, præcis opsætning og brug
  • Klart digitalt display - let at læse på afstand for øjeblikkelig tryghed
  • Praktisk timerfunktion, med hørbar summer, til reaktionstiming og funktionstiming, f.eks. forsinket tænding/slukning af varmeapparatet
  • Bredt udvalg af udskiftelige blokke giver dig mulighed for at blande og matche prøverør som ønsket - ekstraktionsværktøj leveres som standard til nem og sikker fjernelse af blokke.
  • Valgfrit sikkerhedsdæksel - beskytter prøver mod kontaminering og brugere mod utilsigtet kontakt med varme blokke
  • Overtemperaturudskæring beskytter dine prøver og din arbejdsplads
  • Høj kvalitet, robust konstruktion i strømlinet coolwall aluminium og kemikaliebestandig plast - holdbar i krævende miljøer
  • Kompakt fodaftryk for at optimere brugen af benchspace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kammermateriale Aluminium
Materiale Kemisk resistent plast
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 130 °C
Type Tørbadsblok
Antal blokke 4
Temperaturstabilitet 0,1° ved 37 °C
Temperaturensartethed 0,1° ved 37 °C
Stopur 1 til 999 minutter
Længde (metrisk) 390 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Dybde (metrisk) 380 mm
Spænding 120 eller 230 V
Watt 600 w
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.