Få mere at vide
Grant Instruments™ QB Series Dry Block Heating Systems, Precision Digital
Beskrivelse
Giver fremragende temperaturkontrol og et bredt udvalg af udskiftelige blokke for maksimal fleksibilitet. Grant Instruments™ QB Series Dry Block Heating Systems, Precision Digital kombinerer fremragende temperaturkontrol og ensartethed med højkvalitetsdesign og stor alsidighed.
- Højeffektvarmer til hurtig opvarmning - 25 C °til 100 °C på kun 15 minutter.
- Enkel at bruge rotor plus to taster giver adgang til den interaktive grænseflade for hurtig, præcis opsætning og brug
- Klart digitalt display - let at læse på afstand for øjeblikkelig tryghed
- Praktisk timerfunktion, med hørbar summer, til reaktionstiming og funktionstiming, f.eks. forsinket tænding/slukning af varmeapparatet
- Bredt udvalg af udskiftelige blokke giver dig mulighed for at blande og matche prøverør som ønsket - ekstraktionsværktøj leveres som standard til nem og sikker fjernelse af blokke.
- Valgfrit sikkerhedsdæksel - beskytter prøver mod kontaminering og brugere mod utilsigtet kontakt med varme blokke
- Overtemperaturudskæring beskytter dine prøver og din arbejdsplads
- Høj kvalitet, robust konstruktion i strømlinet coolwall aluminium og kemikaliebestandig plast - holdbar i krævende miljøer
- Kompakt fodaftryk for at optimere brugen af benchspace
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Aluminium |
| Materiale | Kemisk resistent plast |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5° til 130 °C |
| Type | Tørbadsblok |
| Antal blokke | 2 |
| Temperaturstabilitet | 0,1° ved 37 °C |
| Temperaturensartethed | 0,1° ved 37 °C |
| Stopur | 1 til 999 minutter |
| Længde (metrisk) | 285 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Vis mere |