Få mere at vide
Grant Instruments™ QB Series Dry Block Heating Systems, Precision Digital
Artikelnummer. 11450958
Skift visning
Antal blokke:
1
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal blokke unitSize
11450958 1 Hver
11470958 2 Hver
11480958 4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450958 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. QBD1
Giver fremragende temperaturkontrol og et bredt udvalg af udskiftelige blokke for maksimal fleksibilitet. Grant Instruments™ QB Series Dry Block Heating Systems, Precision Digital kombinerer fremragende temperaturkontrol og ensartethed med højkvalitetsdesign og stor alsidighed.
  • Højeffektvarmer til hurtig opvarmning - 25 C °til 100 °C på kun 15 minutter.
  • Enkel at bruge rotor plus to taster giver adgang til den interaktive grænseflade for hurtig, præcis opsætning og brug
  • Klart digitalt display - let at læse på afstand for øjeblikkelig tryghed
  • Praktisk timerfunktion, med hørbar summer, til reaktionstiming og funktionstiming, f.eks. forsinket tænding/slukning af varmeapparatet
  • Bredt udvalg af udskiftelige blokke giver dig mulighed for at blande og matche prøverør som ønsket - ekstraktionsværktøj leveres som standard til nem og sikker fjernelse af blokke.
  • Valgfrit sikkerhedsdæksel - beskytter prøver mod kontaminering og brugere mod utilsigtet kontakt med varme blokke
  • Overtemperaturudskæring beskytter dine prøver og din arbejdsplads
  • Høj kvalitet, robust konstruktion i strømlinet coolwall aluminium og kemikaliebestandig plast - holdbar i krævende miljøer
  • Kompakt fodaftryk for at optimere brugen af benchspace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Aluminium
Materiale Kemisk resistent plast
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 130 °C
Type Tør badblok
Antal blokke 1
Temperaturstabilitet 0,1° ved 37 °C
Temperaturensartethed 0,1° ved 37 °C
Stopur 1 til 999 minutter
Længde (metrisk) 240 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Dybde (metrisk) 230 mm
Spænding 120 eller 230 V
Watt 150 w