Få mere at vide
Grant Instruments™ QB Series Tørblokvarmesystemer, højtydende
Beskrivelse
- Temperaturområde omgivende +5 ºC til º2000 C, med hurtig opvarmningstid
- Stabilitet:± 0,1 ºC
- Ensartethed:± 0,1 ºC
- Tre programmerbare temperatur-/tidssegmenter plus programslutsegmenter
- Digital temperaturkontrol for optimal præcision
- En række praktiske funktioner, herunder alarmer, enkelt- og dobbeltpunktskalibrering, programmeret start/stop, 'offset' for kendt prøvetemperaturvariation og valg af eksterne eller interne prober
- Inkluderer blokfjernelsesværktøj
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Aluminium |
| Materiale | Kemisk resistent plast |
| Antal steder | 2 |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +5 til 200 °C |
| Type | Tørbadsblok |
| Temperaturstabilitet | 0,1° ved 37 °C |
| Temperaturensartethed | ±0,1 °C ved 37 °C |
| Stopur | 1 til 999 minutter |
| Længde (metrisk) | 390 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Vis mere |