missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Q203, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499786
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499786 50 mg -
16495967 5 mg -
16480719 1 mg -
16423248 10 mg 10mg
16494506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16499786 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101040

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Q203 (IAP6) is a midazopyridine amide compound. Q203 is active against Mycobacterium tuberculosis H37Rv with an MIC50 of 2.7 nM in culture broth medium.

Q203 (IAP6) is a midazopyridine amide compound. Q203 is active against Mycobacterium tuberculosis H37Rv with an MIC50 of 2.7 nM in culture broth medium.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Q203
CAS 1334719-95-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H28ClF3N4O2
Mængde 50 mg
Synonym IAP6 Telacebec
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (35.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(CC)N=C2C=CC(Cl)=CN21)NCC3=CC=C(N4CCC(C5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5)CC4)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 557.01
Formel vægt 557.01
Procent renhed 99.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.