Få mere at vide
MP Biomedicals™ Q-VD-OPH, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465386 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
3 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465386 1 mg 1mg
11400895 3 mg 3mg
11410895 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465386 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 03OPH10901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2865.00 DKK
    2726.90 DKK / 1mg
    Spare 138.10 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Specielt designet til in vivo forskning. Q-VD-OPH, MP Biomedicals er syntetiseret ved hjælp af proprietær teknologi som en cellegennemtrængelig, irreversibel caspasehæmmer. OPH-fælden med sin overlegne styrke, dokumenterede cellepermeabilitet og minimal toksicitet, s
Q-VD-OPH binder irreversibelt til aktiverede Caspaser for at blokere apoptose. Apoptose er en fysiologisk form for celledød, som spiller en vigtig rolle i embryogenese, cellulær homoestase, vævsatrofi og fjernelse af beskadigede og muterede celler.
Caspaser, der fungerer som molekylær motorsav, er de centrale komponenter i apoptoserespons. Caspaser er cysteinproteaser, der spalter efter aspartatrest i deres substrater. Mindst 7 af 14 kendte pattedyrcaspaser har en vigtig rolle i apoptose.
  • Enestående alternativ til fluormethylketonfamilien af inhibitorer (disse forbindelser danner grundlaget for vigtige nye lægemiddelkandidater til en lang række sygdomsmål)
  • Ikke-toksisk: foreløbig undersøgelse viste ingen tegn på toksicitet hos mus, der blev injiceret intraperitonealt med mere end 1000 mg/kg
  • Forbedret styrke —IC50-værdier mod oprensede caspaser er i det nanomolære område; i et in vitro cellebaseret assay blev der opnået mere end 90 % hæmning af apoptose)
  • Optimale fortyndinger bør bestemmes af laboratoriet for hver specifik anvendelse
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Mængde 1 mg
Molekylvægt (g/mol) 513.49