Beskrivelse
- Bioproces medium
- Anionbytter
- Ligand: kvaternær amin
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 90 μm
- Matrix: 6% tværbundet agarose med dextran overfladeforlængere
- Ionkapacitet: 0,18 til 0,26 mmol Cl-/ml medium
- pH-stabilitet arbejdsområde: 2 til 12
- Til brug i indfangningstrin af biomolekyler fra klarede råvarer
- Fås i 300 ml flaske
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 300 ml |
| Stabilitet | Ikke-ioniske detergenter, 1 M NaOH, 6 M Guanidinhydrochlorid |
| Til brug med (applikation) | Til indfangning af trin af biomolekyler fra klarede foderlagre |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 30 °C |
| Produkttype | Q Sepharose XL Media |
| Flowhastighed | 300 til 500 cm/Ho μr |
| Partikelstørrelse | 45 til 165μ m |
| Ionisk kapacitet | 0,18 til 0,26 mM Cl-/ml |
| Inkluderer | Analysecertifikat |
| Ionbyttertype | Stærk anionbytter |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Q Sepharose XL, 300 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol