Få mere at vide
Cytiva Q Sepharose™ Højtydende kromatografimedie
Artikelnummer. 11560804 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
75 ml
Pakningsstørrelse:
75ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11560804 75 ml 75ml
1 options
Artikelnummer. 11560804 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17101401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3300.00 DKK
    2969.00 DKK / 75ml
    Spare 331.00 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Designet til høje mellem- og poleringstrin i nedstrømsbehandling
  • Sammensat af tværbundne agaroseperler med middeldiameter på μ34 m, modificeret med kvaternære (Q) stærke anionbyttergrupper
  • Hydrofil natur af basematrix sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding
  • Høj opløsning, høj kapacitetsadskillelse med høj genvinding
  • Kemisk stabilitet for effektiv CIP/sanering
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 75 ml
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 8 M Urea, 6 M Guanidin HCl, 70 % Ethanol, 1 M NaOH, 1 M eddikesyre, 30 % isopropanol, 30 % acetonitril, 2 % SDS
Til brug med (applikation) Til mellemliggende oprensnings- og poleringsanvendelser
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Q Sepharose Højtydende medier
Flowhastighed 30 til 150 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 24 til 44μ m
Højde (engelsk) Seng 3,93 tommer
Højde (metrisk) Seng 10 cm
Ionisk kapacitet 0,14 til 0,20 mM Cl-/ml
Ionbyttertype Stærk anionbytter
Maks. Tryk <3 bar
Matrix 6% tværbundet agarose
pH-område 1 til 14
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Kvartær amin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Q sepharose high performance
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol