Få mere at vide
asecos™ Q-PHOENIX-90 Gul sikkerhedsopbevaringsskabe
Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
3 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 33 L stålpladebund samlebrønd
3 x bakkehylde, 1 x perforeret indsats (365 mm), 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
4 skuffer
6 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion, ridse- og slagfast overflade, nem at rengøre
- Pladsbesparende foldedøre: mindre nødvendig plads foran skabet, mens dørene er åbne
- Nem håndtering med komfort: døre stopper i enhver position, selvlukkende i tilfælde af brand
- Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med cylinderlås (integration i eksisterende låsesystem mulig) og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
- Nem transport: integreret transportbund med aftageligt, valgfrit bunddæksel
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 75) til et teknisk udsugningsanlæg, roterende hjul i udsugningsgitteret som indikator for tilstrækkelig teknisk ventilation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel |
| Konfiguration | 3 x bakkehylde, 1 x perforeret indsats (365 mm), 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 615 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 522 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 522 x 1050 x 1647 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 1193 x 1953 mm |
| Dør stil | Foldning |
| Til brug med (applikation) | Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1953 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 1647 mm |
| Vis mere |