Få mere at vide
asecos™ Q-PHOENIX-90 Gul sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15987406 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
3 bakkehylder, 1 perforeret indsats (365 mm), 1 bundopsamlingssump
3 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 33 L stålpladebund samlebrønd
4 skuffer
6 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Pakningsstørrelse
15987406 3 bakkehylder, 1 perforeret indsats (365 mm), 1 bundopsamlingssump Hver
15890238 3 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 33 L stålpladebund samlebrønd Hver
15937416 4 skuffer Hver
15957416 6 x skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15987406 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3214904033640
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder med brandmodstandsdygtighed op til 90 minutter.
  • Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion, ridse- og slagfast overflade, nem at rengøre
  • Pladsbesparende foldedøre: mindre nødvendig plads foran skabet, mens dørene er åbne
  • Nem håndtering med komfort: døre stopper i enhver position, selvlukkende i tilfælde af brand
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med cylinderlås (integration i eksisterende låsesystem mulig) og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Nem transport: integreret transportbund med aftageligt, valgfrit bunddæksel
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 75) til et teknisk udsugningsanlæg, roterende hjul i udsugningsgitteret som indikator for tilstrækkelig teknisk ventilation
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 3 bakkehylder, 1 perforeret indsats (365 mm), 1 bundopsamlingssump
Dybde (metrisk) Eksteriør 615 mm
Dybde (metrisk) interiør 522 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dør stil Foldning
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1953 mm
Højde (metrisk) interiør 1647 mm
Inkluderer Transportbase i indgangshøjde
Model- Q90.195.120.FD
Antal døre 2
Antal hylder 3
Hylde Type Bakkehylde
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 480.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1193 mm
Bredde (metrisk) interiør 1050 mm
Farve Antracitgrå, Advarsel gul
Højde (metrisk) åbning 90 mm
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsopbevaringsskab
Vis mere Vis mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.