Få mere at vide
asecos™ Q-PHOENIX-90 Gul sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15937416 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
3 bakkehylder, 1 perforeret indsats (365 mm), 1 bundopsamlingssump
3 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 33 L stålpladebund samlebrønd
4 skuffer
6 x skuffer (pulverlakeret stålplade)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Pakningsstørrelse
15937416 4 skuffer Hver
15987406 3 bakkehylder, 1 perforeret indsats (365 mm), 1 bundopsamlingssump Hver
15890238 3 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 33 L stålpladebund samlebrønd Hver
15957416 6 x skuffer (pulverlakeret stålplade) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15937416 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3214904033647
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder med brandmodstandsdygtighed op til 90 minutter.
  • Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion, ridse- og slagfast overflade, nem at rengøre
  • Pladsbesparende foldedøre: mindre nødvendig plads foran skabet, mens dørene er åbne
  • Nem håndtering med komfort: døre stopper i enhver position, selvlukkende i tilfælde af brand
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med cylinderlås (integration i eksisterende låsesystem mulig) og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Nem transport: integreret transportbund med aftageligt, valgfrit bunddæksel
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 75) til et teknisk udsugningsanlæg, roterende hjul i udsugningsgitteret som indikator for tilstrækkelig teknisk ventilation
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 4 skuffer
Dybde (metrisk) Eksteriør 615 mm
Dybde (metrisk) interiør 522 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dør stil Foldning
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1953 mm
Højde (metrisk) interiør 1647 mm
Inkluderer Transportbase i indgangshøjde
Model- Q90.195.120.FD
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 505 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1193 mm
Bredde (metrisk) interiør 1050 mm
Farve Antracitgrå, Advarsel gul
Højde (metrisk) åbning 90 mm
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsskab til opbevaring