Beskrivelse
- Ekstremt robust design med ridsefast overflade
- Pladsbesparende foldedøre, ideelle til brug i tilfælde af smalle passagebredder foran skabet
- Kontinuerlige dørstrimler til beskyttelse mod fastklemning på foldedørene giver maksimal beskyttelse under drift
- Integreret transportbase til enkel intern transport, kan flyttes opretstående gennem døre
- Justerbare fødder installeret i bunden muliggør sikker og hurtig kompensation af mindre overfladeujævnheder
- Moderne tofarvet design og sprogfri mærkning
- Brandsikker op til 90 minutter
- Døre aflåselige med cylinderlås, skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
- Låsestatusindikator (rød/grøn) signalerer låsestatus
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
- Visuel inspektion af udsugningsluftfunktionen i udstødningsgitteret (roterende ventilatorhjul)
- Tilgængeligt indvendigt udstyr omfatter skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere
- Tredobbelt hængslede døre, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
- Døre stopper i enhver position og lukker sig selv i tilfælde af brand
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 3 x 75 kg stålpladehylder; 1 x 75 kg stålplade indsats; 1 x 33 L stålpladebund samlebrønd |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 522 x 1050 x 1647 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 1193 x 1953 mm |
| Dør stil | Foldning |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige, farlige stoffer |
| Bæreevne | Hylder: 75 kg hver, Indsats: 75 kg, Sump: 33 L, Maksimal belastning: 600 kg |
| Antal døre | 2 |
| Vægt (metrisk) | 474.5 kg |
| Farve | Gul, Warning Yellow |
| Vis mere |