Få mere at vide
Beschreibung
- Ekstremt robust design med ridsefast overflade
- Tredobbelt hængslede døre
- Sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
- Enhåndsbetjening til dobbeltdørs skabe
- Beholderen forbliver i den ene hånd, mens den åbnes
- Døre forbliver åbne i det serielle døråbningssystem, bekvem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere
- Dørene lukker automatisk efter ca. 60 sekunder
- Akustisk og visuelt signal før dørlukning
- Moderne tofarvet design - valg af syv forskellige dørfarver
- Sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
- Døre aflåselige med cylinderlås, skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
- Låsestatusindikator (rød/grøn) signalerer låsestatus
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
- Visuel inspektion af udsugningsluftfunktionen i udstødningsgitteret (roterende ventilatorhjul)
- Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
- Brandmodstand på 90 minutter
- Integreret transportbund med aftageligt, valgfrit bunddæksel
- Nem justering – justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævne gulve
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1 |
| Konfiguration | 6 x 60 kg/19 L skuffer |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 893 x 1953 mm |
| Dør stil | Auto-luk |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige farlige stoffer |
| Bæreevne | Skuffer 60 kg/19 L hver |
| Antal døre | 2 |
| Vægt (metrisk) | 450.5 kg |
| Farve | Anthracitgrå, Advarsel Gul |
| Materiale | Gips |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?