Få mere at vide
Asecos™ Q-PEGASUS-90 To-dørs lysegrå sikkerhedsopbevaringsskabe
Shop alle asecos produkter
Bæreevne:
Skuffer 60 kg/29 L hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ekstremt robust design med ridsefast overflade
- Tredobbelt hængslede døre
- Sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
- Enhåndsbetjening til dobbeltdørs skabe
- Beholderen forbliver i den ene hånd, mens den åbnes
- Døre forbliver åbne i det serielle døråbningssystem, bekvem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere
- Dørene lukker automatisk efter ca. 60 sekunder
- Akustisk og visuelt signal før dørlukning
- Moderne tofarvet design - valg af syv forskellige dørfarver
- Sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
- Døre aflåselige med cylinderlås, skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
- Låsestatusindikator (rød/grøn) signalerer låsestatus
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
- Visuel inspektion af udsugningsluftfunktionen i udstødningsgitteret (roterende ventilatorhjul)
- Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
- Brandmodstand på 90 minutter
- Integreret transportbund med aftageligt, valgfrit bunddæksel
- Nem justering – justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævne gulve
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1 |
| Konfiguration | 6 x 60 kg/29 L skuffer |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 1193 x 1953 mm |
| Dør stil | Auto-luk |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige farlige stoffer |
| Bæreevne | Skuffer 60 kg/29 L hver |
| Antal døre | 2 |
| Vægt (metrisk) | 540 kg |
| Farve | Lysegrå, Light Gray |
| Materiale | Gypsum |
| Vis mere |