Få mere at vide
Asecos™ Q-PEGASUS-90 endørs gule sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15765908 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
Hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 22 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne Pakningsstørrelse
15765908 Hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 22 L Hver
1 options
Artikelnummer. 15765908 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3007404033600
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder.
  • Ekstremt robust design med ridsefast overflade
  • Tredobbelt hængslede døre
  • Sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Enhåndsbetjening til dobbeltdørs skabe
  • Beholderen forbliver i den ene hånd, mens den åbnes
  • Døre forbliver åbne i det serielle døråbningssystem, bekvem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere
  • Dørene lukker automatisk efter ca. 60 sekunder
  • Akustisk og visuelt signal før dørlukning
  • Moderne tofarvet design - valg af syv forskellige dørfarver
  • Sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
  • Døre aflåselige med cylinderlås, skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
  • Låsestatusindikator (rød/grøn) signalerer låsestatus
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • Visuel inspektion af udsugningsluftfunktionen i udstødningsgitteret (roterende ventilatorhjul)
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
  • Brandmodstand på 90 minutter
  • Integreret transportbund med aftageligt, valgfrit bunddæksel
  • Nem justering – justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævne gulve
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1
Konfiguration 3 x 75 kg hylder; 1 x 75 kg perforeret indsats; 1 x 22 L bundsamlebrønd
Dimensioner (D x B x H) 615 x 599 x 1953 mm
Dør stil Auto-luk
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige farlige stoffer
Bæreevne Hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 22 L
Antal døre 1
Vægt (metrisk) 314.5 kg
Farve Anthracitgrå, Advarsel Gul
Materiale Gips
Produkttype Opbevaringsskab til brændbare stoffer