Få mere at vide
Asecos™ Q-CLASSIC-90 To-dørs gule sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. p-7160889 Shop alle asecos produkter
Bæreevne:
3 x Hylder à 75 kg; Indsæt 75 kg; Sump 33 l
4 x Skuffer 60 kg/29 L hver
6 x Skuffer 60 kg/19 L hver
6 x Skuffer 60 kg/29 L hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15768362
Brand: Asecos™ 3000104033647
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder.
  • Ekstremt robust design med ridsefast overflade
  • Tredobbelt hængslede døre
  • Sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integreret transportbase til enkel intern transport
  • Skabet kan transporteres stående gennem døre
  • Justerbare fødder i bunden tillader sikker og hurtig kompensation af mindre overfladeujævnheder
  • Moderne tofarvet design - valg af syv forskellige dørfarver
  • Sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
  • Døre aflåselige med cylinderlås, skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
  • Låsestatusindikator (rød/grøn) signalerer låsestatus
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • Visuel inspektion af udsugningsluftfunktionen i udstødningsgitteret (roterende ventilatorhjul)
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
  • Brandmodstand på 90 minutter
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1
Konfiguration 4 x 60 kg/29 L skuffer
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dør stil Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige farlige stoffer
Bæreevne 4 x Skuffer 60 kg/29 L hver
Antal døre 2
Vægt (metrisk) 505 kg
Farve Gul, Warning Yellow
Materiale Gypsum
Produkttype Sikkerhedsskab til opbevaring