Få mere at vide
Asecos™ Q-CLASSIC-90 To-dørs gule sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15983690 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
3 x hylder på 75 kg hver; Indsæt 75 kg; Sump 33 L
4 x Skuffer 60 kg/29 L hver
6 x Skuffer 60 kg/19 L hver
6 x Skuffer 60 kg/29 L hver
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne Pakningsstørrelse
15983690 6 x Skuffer 60 kg/19 L hver Hver
15768362 4 x Skuffer 60 kg/29 L hver Hver
15771423 6 x Skuffer 60 kg/29 L hver Hver
15825111 3 x hylder på 75 kg hver; Indsæt 75 kg; Sump 33 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15983690 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3004104033629
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder.
  • Ekstremt robust design med ridsefast overflade
  • Tredobbelt hængslede døre
  • Sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integreret transportbase til enkel intern transport
  • Skabet kan transporteres stående gennem døre
  • Justerbare fødder i bunden tillader sikker og hurtig kompensation af mindre overfladeujævnheder
  • Moderne tofarvet design - valg af syv forskellige dørfarver
  • Sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
  • Døre aflåselige med cylinderlås, skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
  • Låsestatusindikator (rød/grøn) signalerer låsestatus
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • Visuel inspektion af udsugningsluftfunktionen i udstødningsgitteret (roterende ventilatorhjul)
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
  • Brandmodstand på 90 minutter
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1
Konfiguration 6 x 60 kg/19 L stålpladeskuffer
Dimensioner (D x B x H) 615 x 893 x 1953 mm
Dør stil Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige farlige stoffer
Bæreevne 6 x Skuffer 60 kg/19 L hver
Antal døre 2
Vægt (metrisk) 451 kg
Farve Anthracitgrå, Advarsel Gul
Materiale Gips
Produkttype Sikkerhedsopbevaringsskab