Få mere at vide
Asecos™ Q-CLASSIC-90 To-dørs lysegrå sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15860448 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
3x 75 kg hylder; 1x 75 kg indsats; 1 x 33 L sump
4 x 60 kg/19 L skuffer
4 x 60 kg/29 L skuffer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bæreevne Pakningsstørrelse
15860448 3x 75 kg hylder; 1x 75 kg indsats; 1 x 33 L sump Hver
15870448 4 x 60 kg/29 L skuffer Hver
15880448 4 x 60 kg/19 L skuffer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15860448 Supplier Asecos™ Supplier No. 3000104133635
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder.
  • Ekstremt robust design med ridsefast overflade
  • Tredobbelt hængslede døre
  • Sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
  • Integreret transportbase til enkel intern transport
  • Skabet kan transporteres stående gennem døre
  • Justerbare fødder i bunden tillader sikker og hurtig kompensation af mindre overfladeujævnheder
  • Moderne tofarvet design - valg af syv forskellige dørfarver
  • Sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
  • Døre aflåselige med cylinderlås, skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
  • Låsestatusindikator (rød/grøn) signalerer låsestatus
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
  • Visuel inspektion af udsugningsluftfunktionen i udstødningsgitteret (roterende ventilatorhjul)
  • Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
  • Brandmodstand på 90 minutter
Specifications
Certificeringer/compliance EN 14470-1
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dør stil Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige farlige stoffer
Bæreevne 3x 75 kg hylder; 1x 75 kg indsats; 1 x 33 L sump
Antal døre 2
Vægt (metrisk) 474.5 kg
Farve Anthracitgrå, Lysegrå
Materiale Gips
Produkttype Sikkerhedsskab til opbevaring