Få mere at vide
asecos™ Type 90 sikkerhedsopbevaringsskab Q-CLASSIC-90
Artikelnummer. 15596845 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Farve:
Lysegrå, Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15596845 Lysegrå, Gul Hver
1 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15596845 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3000104033635
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion og lang levetid: tredobbelt hængslet dør, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion, ridse- og slagfast overflade, nem at rengøre
  • Nem håndtering med komfort: døre stopper i enhver position, selvlukkende i tilfælde af brand
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med cylinderlås (integration i eksisterende låsesystem mulig) og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Nem transport: integreret transportbund med aftageligt, valgfrit bunddæksel
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til et teknisk udsugningsanlæg, roterende hjul i udsugningsgitteret som indikator for tilstrækkelig teknisk ventilation
Certifikater
  • Brandmodstand 90 minutter
  • typetestet i henhold til EN 14470-1
  • EN 16121/16122-overensstemmelse
  • GS-certificeret
  • CE-kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter; typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 3 x shelf, 1 x perforated insert, 1 x bottom collecting sump (sheet steel powder-coated)
Dybde (metrisk) Eksteriør 615 mm
Dybde (metrisk) interiør 522 mm
Oversigt Vingedøre i advarselsgul
Mål (D x B x H) Indvendig 522 x 1050 x 1647 mm
Dimensioner (D x B x H) 615 x 1193 x 1953 mm
Dør stil Vinge, Tredobbelt hængslet
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1953 mm
Højde (metrisk) interiør 1647 mm
Bæreevne 284 L
Model- Q90.195.120
Antal døre 2
Antal hylder 3
Hylde Type Standard
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 474.5 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1193 mm
Bredde (metrisk) interiør 1050 mm
Farve Lysegrå, Gul
Materiale Stål
Produkttype Safety storage cabinet