Beskrivelse
- Ekstremt robust design med ridsefast overflade
- Tredobbelt hængslede døre
- Sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
- Integreret transportbase til enkel intern transport
- Skabet kan transporteres stående gennem døre
- Justerbare fødder i bunden tillader sikker og hurtig kompensation af mindre overfladeujævnheder
- Moderne tofarvet design - valg af syv forskellige dørfarver
- Sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
- Døre aflåselige med cylinderlås, skabe kan integreres af kunden i et eksisterende hovednøglesystem
- Låsestatusindikator (rød/grøn) signalerer låsestatus
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem
- Visuel inspektion af udsugningsluftfunktionen i udstødningsgitteret (roterende ventilatorhjul)
- Fås med forskellige kombinationer af skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til lækager
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
- Brandmodstand på 90 minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1 |
| Konfiguration | 3 x hylder; 1 x perforeret indsats; 1 x bundsamlebrønd |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 599 x 1953 mm |
| Dør stil | Tredobbelt hængslet |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige farlige stoffer |
| Bæreevne | 3 x hylder 75 kg hver; Indlæg 75 kg; Sump 22 L |
| Antal døre | 1 |
| Vægt (metrisk) | 313.5 kg |
| Farve | Anthracitgrå, Advarsel Gul |
| Materiale | Gips |
| Vis mere |