Få mere at vide
Asecos™ Q-CLASSIC-30 To-dørs gule sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15616618 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
6 x Skuffer: 60 kg/29 L hver, Max belastning: 600 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne Pakningsstørrelse
15616618 6 x Skuffer: 60 kg/29 L hver, Max belastning: 600 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 15616618 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3100306033649
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder med brandmodstandsdygtighed op til 30 minutter.
  • Det sofistikerede design og brugen af melamin-harpiks-belagte, brandsikre specialplader sikrer et optimalt pris/ydelsesforhold
  • Integreret transportbase til enkel intern transport, kan transporteres stående gennem døre
  • Justerbare fødder installeret i bunden muliggør sikker og hurtig kompensation af mindre overfladeujævnheder
  • Moderne tofarvet design og sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
  • Dør aflåselig med cylinderlås, og kan af kunden integreres i et eksisterende låsesystem
  • Indvendigt udstyr såsom skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til rådighed
  • Brandsikker op til 30 minutter
  • Tredobbelt hængslede døre, kan stoppes i enhver position, selvlukkende i tilfælde af brand
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem for ventilation
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 6 x 60 kg/29 L stålpladeskuffer
Mål (D x B x H) Indvendig 519 x 1050 x 1626 mm
Dimensioner (D x B x H) 620 x 1164 x 1947 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige og farlige materialer
Bæreevne 6 x Skuffer: 60 kg/29 L hver, Max belastning: 600 kg
Antal døre 2
Overfladebelægning Plast lamineret
Vægt (metrisk) 334 kg
Farve Gul
Materiale Melaminharpiks
Produkttype Opbevaringsskab til brændbare stoffer