Få mere at vide
Asecos™ Q-CLASSIC-30 endørs gule sikkerhedsopbevaringsskabe
Artikelnummer. 15863354 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bæreevne:
3 x hylder: 75 kg hver, Indsats: 75 kg, Sump: 22 L, Maksimal belastning: 600 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bæreevne unitSize
15863354 3 x hylder: 75 kg hver, Indsats: 75 kg, Sump: 22 L, Maksimal belastning: 600 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 15863354 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 3100806033622
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder med brandmodstandsdygtighed op til 30 minutter.
  • Det sofistikerede design og brugen af melamin-harpiks-belagte, brandsikre specialplader sikrer et optimalt pris/ydelsesforhold
  • Integreret transportbase til enkel intern transport, kan transporteres stående gennem døre
  • Justerbare fødder installeret i bunden muliggør sikker og hurtig kompensation af mindre overfladeujævnheder
  • Moderne tofarvet design og sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
  • Dør aflåselig med cylinderlås, og kan af kunden integreres i et eksisterende låsesystem
  • Indvendigt udstyr såsom skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til rådighed
  • Brandsikker op til 30 minutter
  • Tredobbelt hængslede døre, kan stoppes i enhver position, selvlukkende i tilfælde af brand
  • Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem for ventilation
  • I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 3 x 75 kg pulverlakerede stålpladehylder; 1 x 75 kg pulverlakeret stålplade indsats; 1 x 22 L pulverlakeret stålpladebund samlebrønd
Mål (D x B x H) Indvendig 519 x 750 x 1626 mm
Dimensioner (D x B x H) 620 x 864 x 1947 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Opbevaring af brandfarlige og farlige materialer
Bæreevne 3 x hylder: 75 kg hver, Indsats: 75 kg, Sump: 22 L, Maksimal belastning: 600 kg
Antal døre 1
Overfladebelægning Plast lamineret
Vægt (metrisk) 224 kg
Farve Gul
Materiale Melaminharpiks
Produkttype Sikkerhedsopbevaringsskab