Få mere at vide
Asecos™ Q-CLASSIC-30 1-dørs lysegrå sikkerhedsopbevaringsskabe
Shop alle asecos produkter
Farve:
Lysegrå
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Det sofistikerede design og brugen af melamin-harpiks-belagte, brandsikre specialplader sikrer et optimalt pris/ydelsesforhold
- Integreret transportbase til enkel intern transport, kan transporteres stående gennem døre
- Justerbare fødder installeret i bunden muliggør sikker og hurtig kompensation af mindre overfladeujævnheder
- Moderne tofarvet design og sprogfri mærkning for optimal international anvendelighed
- Dør aflåselig med cylinderlås, og kan af kunden integreres i et eksisterende låsesystem
- Indvendigt udstyr såsom skuffer, højdejusterbare hylder og bundopsamlingsbeholdere til rådighed
- Brandsikker op til 30 minutter
- Tredobbelt hængslede døre, kan stoppes i enhver position, selvlukkende i tilfælde af brand
- Integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til teknisk udsugningssystem for ventilation
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 4 x 60 kg/19 L stålpladeskuffer |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 519 x 750 x 1626 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 620 x 864 x 1947 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af brandfarlige og farlige materialer |
| Bæreevne | Skuffer: 60 kg/19 L hver, Maksimal belastning: 600 kg |
| Antal døre | 1 |
| Overfladebelægning | Plast lamineret |
| Vægt (metrisk) | 253 kg |
| Vis mere |