Få mere at vide
PZM21, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486067
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486067 5 mg
16474586 100 mg
16469876 50 mg
16413348 10 mg
16410759 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16486067 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101386
MedChemExpress PZM21 is a potent and selective μ opioid receptor agonist with an EC50 of 1.8 nM.
PZM21 is a potent and selective μ opioid receptor agonist with an EC50 of 1.8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PZM21
CAS 1997387-43-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H27N3O2S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (276.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N[C@@H](C)CC1=CSC=C1)NC[C@@H](N(C)C)CC2=CC=C(O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 361.5
Formel vægt 361.5
Procent renhed 98.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation