missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PZM21
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18776686
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18776686 10 mg
18769576 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18776686 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7218/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective μ receptor agonist

PZM21 is a selective μ receptor agonist (EC50 = 4.6 nM). PZM21 has been reported to exhibit bias for the Gi signaling pathway over arrestin-3. The compound exhibits 500-fold selectivity for μ over δ receptors and no detectable activity at κ or nociceptin receptors and a panel of 316 other GPCRs. PZM21 induces analgesia in a mouse hot plate assay, but not a tail-flick assay and exhibits no significant conditioned place preference response in in vivo assays. CNS penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(2 S)-2-(Dimethylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propyl]-N'-[(1 S)-1-methyl-2-(3-thienyl)ethyl]urea
CAS 1997387-43-5
Mængde 10 mg
Mål mu Opioid Receptor Agonists
Molekylær formel C19H27N3O2S
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.