Få mere at vide
MP Biomedicals™ pZerve Kryokonserveringsopløsning
Artikelnummer. p-8015224 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
20 ml
60 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
60ml
Artikelnummer. 15757879
Brand: MP Biomedicals™ 0920303M2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En kryokonserveringsopløsning, der ikke indeholder dimethylsulfoxid (DMSO) og serum.
pZerve er med succes blevet brugt med en række celletyper, herunder mastceller, dendritiske celler og mesenkymale celler. Det kan bruges til celler dyrket i serumfrit medium eller med serumholdigt medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Løsning
Produkttype Kryokonserveringsmedier
Til brug med (applikation) Kryokonservering
Mængde 60 ml
Indhold og opbevaring Opbevares på 2° til 8 °C
Oversigt pZerve Kryokonserveringsmedier