Få mere at vide
MP Biomedicals™ pZerve Kryokonserveringsopløsning
Artikelnummer. 15757879 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
60 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
60ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15757879 60 ml 60ml
15747879 20 ml 20ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15757879 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0920303M2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7470.00 DKK
    7115.03 DKK / 60ml
    Spare 354.97 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
En kryokonserveringsopløsning, der ikke indeholder dimethylsulfoxid (DMSO) og serum.
pZerve er med succes blevet brugt med en række celletyper, herunder mastceller, dendritiske celler og mesenkymale celler. Det kan bruges til celler dyrket i serumfrit medium eller med serumholdigt medium.
Tekniske data
Form Løsning
Produkttype Kryokonserveringsmedier
Til brug med (applikation) Kryokonservering
Mængde 60 ml
Indhold og opbevaring Opbevares på 2° til 8 °C
Oversigt pZerve Kryokonserveringsmedier