missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PZ 3022
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18074172
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074172 10 mg
18053882 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18074172 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7876/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

PanK Activator

PZ 3022 is a potent allosteric pantothenate kinase (PanK) activator (EC50=5.3 nM for PanK3). In a mouse model of propionic acidemia, treatment with PZ 3022 increases hepatic CoASH and C2-CoA, and decreases C3-CoA, improving intracellular C3:C2-CoA ratio and plasma C3:C2-carnitine ratios. PZ 3022 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-[4-[2-(4-Cyclopropylphenyl)acetyl]-1-piperazinyl]-3-pyridazinecarbonitrile
CAS 2170608-85-0
Mængde 10 mg
Mål Enzyme Activators
Molekylær formel C20H21N5O
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.