Få mere at vide
Pyrvinium pamoate, MedChemExpress
Beskrivelse
Pyrvinium pamoate is an FDA-approved antihelmintic drug that inhibits WNT pathway signaling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrvinium pamoate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 3546-41-6 |
| Farve | Red |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H28N3.1/2C23H14O6 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Pyrvinium embonate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 17.86 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |