Få mere at vide
Pyruvonitril, tech. 90%
Artikelnummer. 15422799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422799 1 g 1g
15432799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66636.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 631-57-2 | C3H3NO | 69,063 g/mol
Pyruvonitril blev brugt i syntesen af cuprat-carbonylπ -komplekser ved reaktion med Me2CuLi i THF.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Pyruvonitril blev brugt i syntesen af cuprat-carbonyl-komplekser ved
reaktion med Me2CuLi i THF.
Opløselighed Opløseligt i ether og acetonitril
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-57-2
Molekylær formel C3H3NO
Molekylvægt (g/mol) 69.063
MDL nummer MFCD00001838
InChI nøgle QLDHWVVRQCGZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvonitrile, propanenitrile, 2-oxo, oxopropionitrile, 2-oxopropiononitrile, 2-oxopropionitrile, oxypropionitrile, pyruvic acid nitrile, unii-ulo441649v, accn, .alpha.-oxopropionitrile
PubChem CID 69430
IUPAC navn acetylcyanid
SMIL CC(=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyruvonitrile
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 0.974 g/mL
Kogepunkt 92°C to 93°C
Flammepunkt 14°C (57°F)
Lineær formel CH3COCN
Brydningsindeks 1.3755
Mængde 1 g
FN nummer UN3273
Beilstein 1737633
Opløselighedsinformation Soluble in ether and acetonitrile.
Formel vægt 69.06
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske