Få mere at vide
Pyruvonitril (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyruvonitrile |
| CAS | 631-57-2 |
| Molekylær formel | C3H3NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3 |
| SMIL | O=C(C)C#N |
| IUPAC navn | acetyl cyanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 69.06 |
| Formel vægt | 69.0215 |